Tisk…
1,4-Bis(5-fenyloxazol-2-yl)benzen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: POPOP, 1,4-Di(5-Phenyl-2-oxazolyl)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
P3754-100G P3754-10G P3754-25G P3754-5G
SIALP3754-100GEA 51080 CZK
SIALP3754-100G SIALP3754-10G SIALP3754-25G SIALP3754-5G
1,4-Bis(5-fenyloxazol-2-yl)benzen, Sigma-Aldrich®
1,4-Bis(5-fenyloxazol-2-yl)benzen
Vzorec: C₂₄H₁₆N₂O₂
MW: 364,4 g/mol
Bod tání: 252 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005309
CAS číslo: 1806-34-4
EINECS: 217-304-6