Tisk…
5-Chloro-2-thiophenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Chlorothiophene-2-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
544272-1G 544272-5G
SIAL544272-1GEA 1460 CZK
SIAL544272-1G SIAL544272-5G
5-Chloro-2-thiophenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
5-Chloro-2-thiophenesulphonyl chloride
Vzorec: C₄H₂Cl₂O₂S₂
MW: 217,1 g/mol
Bod varu: 64…66 °C (0,05 mmHg)
Bod tání: 28 °C
Hustota: 1,623 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00051667
CAS číslo: 2766-74-7
UN: 3265
ADR: 8,II