5-Chloro-2-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
5-Chlorothiophene-2-sulphonyl chloride
A11348.03
A11348.06
A11348.09
A11348.03EA
519
CZK
A11348.03
A11348.06
A11348.09
5-Chloro-2-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
5-Chloro-2-thiophenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 2766-74-7
Molecular Formula: C4H2Cl2O2S2
Formula Weight: 217.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₄H₂Cl₂O₂S₂ MW: 217,1 g/mol Bod varu: 117…120 °C (14 mmHg) Bod tání: 28 °C Hustota: 1,623 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00051667 CAS číslo: 2766-74-7 EINECS: 700-248-6 UN: 3265 ADR: 8,II |