4,5-Dibromo-2-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13384.06
A13384.03
A13384.14
A13384.06EA
4190
CZK
A13384.06
A13384.03
A13384.14
4,5-Dibromo-2-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
4,5-Dibromo-2-thiophenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 81606-31-7
Molecular Formula: C4HBr2ClO2S2
Formula Weight: 340.45
Melting Point: 75-79°
Beilstein Reference: 162960
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00041439
Vzorec:
C₄HBr₂ClO₂S₂ Bod tání: 75…79 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041439 CAS číslo: 81606-31-7 UN: 3261 ADR: 8,II |