Tetrahydrothiophen-3-one, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
264784-25G
264784-5G
SIAL264784-25GEA
3020
CZK
SIAL264784-25G
SIAL264784-5G
Tetrahydrothiophen-3-one, Sigma-Aldrich®
Tetrahydrothiophen-3-one
Vzorec:
C₄H₆OS MW: 102,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005412 CAS číslo: 1003-04-9 EINECS: 213-698-9 |