Tisk…
Tetrahydrothiophen-3-one, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
264784-25G 264784-5G
SIAL264784-25GEA 3020 CZK
SIAL264784-25G SIAL264784-5G
Tetrahydrothiophen-3-one, Sigma-Aldrich®
Tetrahydrothiophen-3-one
Vzorec: C₄H₆OS
MW: 102,16 g/mol
MDL Number: MFCD00005412
CAS číslo: 1003-04-9
EINECS: 213-698-9