Tisk…
Tetrahydrothiophen-3-one, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W326607-1KG-K W326607-250G-K
SIALW326607-1KG-KEA 0 CZK
SIALW326607-1KG-K SIALW326607-250G-K
Tetrahydrothiophen-3-one, Sigma-Aldrich®
Tetrahydrothiophen-3-one
Vzorec: C₄H₆OS
MDL Number: MFCD00005412
CAS číslo: 1003-04-9
EINECS: 213-698-9