N,N-Diethyl-m-toluamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Diethyl-m-toluamide, Diethyltoluamide, N,N-Diethyl-3-methylbenzamide, Deet
M-Clarity™ quality level = MQ100
D100951-100G
D100951-2KG
D100951-500G
SIALD100951-100GEA
1440
CZK
SIALD100951-100G
SIALD100951-2KG
SIALD100951-500G
N,N-Diethyl-m-toluamide, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethyl-m-toluamide
Vzorec:
C₁₂H₁₇NO Bod varu: 298 °C (1013 hPa) Bod tání: –45 °C Hustota: 0,996 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 140 °C |
MDL Number:
MFCD00009046 CAS číslo: 134-62-3 EINECS: 205-149-7 Merck Index: 13,02876 |