Tisk…
N,N-Diethyl-m-toluamide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Diethyl-m-toluamide, Diethyltoluamide, N,N-Diethyl-3-methylbenzamide, Deet
114571000 114575000 114570025
ACRO114571000EA 1270 CZK
ACRO114571000 ACRO114575000 ACRO114570025
N,N-Diethyl-m-toluamide 98%
N,N-Diethyl-m-toluamide
Vzorec: C₁₂H₁₇NO
Bod varu: 111 °C (1 mmHg)
Bod tání: -45 °C
Hustota: 0,9955 g/cm³
Bod vzplanutí: 155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009046
CAS číslo: 134-62-3
EINECS: 205-149-7
Merck Index: 13,02876
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5240 (25°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA