m-Toluamide ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Methylbenzamide
B24442.14
B24442.22
B24442.14EA
1390
CZK
B24442.14
B24442.22
m-Toluamide ≥99%
m-Toluamide
Purity: 99%
CAS No.: 618-47-3
Molecular Formula: C8H9NO
Formula Weight: 135.17
Melting Point: 93-96°
Beilstein Reference: 1857374
Vzorec:
C₈H₉NO MW: 135,17 g/mol Bod tání: 93…96 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007990 CAS číslo: 618-47-3 EINECS: 210-553-1 |