Akrylonitril stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Stabilization:
Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ) 35-40 ppm
M-Clarity™ quality level = MQ200
110213-1L
110213-100ML
110213-18L
110213-2L
110213-4L
110213-500ML
110213-5ML
SIAL110213-1LEA
2370
CZK
SIAL110213-1L
SIAL110213-100ML
SIAL110213-18L
SIAL110213-2L
SIAL110213-4L
SIAL110213-500ML
SIAL110213-5ML
Akrylonitril stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Akrylonitril
Vzorec:
C₃H₃N MW: 53,06 g/mol Bod varu: 77,3 °C (1013 hPa) Bod tání: –83,55 °C Hustota: 0,7951 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –5 °C |
MDL Number:
MFCD00001927 CAS číslo: 107-13-1 EINECS: 203-466-5 UN: 1093 ADR: 3,I Merck Index: 13,00133 |