Tisk…
bromtymolová modř
Dodavatel: Hach
HACH25532EA 712 CZK
HACH25532
bromtymolová modř
bromtymolová modř
Vzorec: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MW: 624,39 g/mol
Bod tání: 204…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005872
CAS číslo: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430