Tisk…
2-Methyl-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
65800-100G 65800-500G
SIAL65800-100GEA 1820 CZK
SIAL65800-100G SIAL65800-500G
2-Methyl-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₅H₁₀O₂
Bod varu: 236…238 °C (10 mmHg)
Bod tání: 171…173 °C
Hustota: 1,365 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001235
CAS číslo: 84-54-8
EINECS: 201-539-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06100