Tisk…
Sudan I, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Scarlet B, 1-(Phenyldiazenyl)naphthalen-2-ol, 1-Phenylazo-2-naphthol, Oil Orange, Solvent Yellow 14, Sudan Yellow
147060250 147061000
ACRO147060250EA 1230 CZK
ACRO147060250 ACRO147061000
Sudan I, pure
Sudan I
Vzorec: C₁₆H₁₂N₂O
Bod varu: 444 °C (1013 hPa)
Bod tání: 131…133 °C
Hustota: 1,119 g/cm³ (151 °C)
MDL Number: MFCD00003911
CAS číslo: 842-07-9
EINECS: 212-668-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max at approximately 418 and 476 nm (in ethanol)
Specific extinction E (1%/1cm) ≥500 (at 476 nm, in ethanol)