Tisk…
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,4,4-Trimethylpentan-2-amine, 2-Amino-2,4,4-trimethylpentane, tert-Octylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
O6000-100G O6000-500G
SIALO6000-100GEA 776 CZK
SIALO6000-100G SIALO6000-500G
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine
Vzorec: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Bod varu: 137 °C (1013 hPa)
Bod tání: –8 °C
Hustota: 0,805 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008053
CAS číslo: 107-45-9
EINECS: 203-491-1