Tisk…
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,4,4-Trimethylpentan-2-amine, 2-Amino-2,4,4-trimethylpentane, tert-Octylamine
129500050 129505000
ACRO129500050EA 743 CZK
ACRO129500050 ACRO129505000
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine 95%
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine
Vzorec: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Bod varu: 137 °C (1013 hPa)
Bod tání: –67 °C
Hustota: 0,805 g/cm³
Bod vzplanutí: 32 °C
MDL Number: MFCD00008053
CAS číslo: 107-45-9
EINECS: 203-491-1
UN: 2734
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4235 to 1.4255 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥94 %
Color scale ≤25 APHA