Tisk…
Kyselina močová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
U2625-25G U2625-100G U2625-1KG
SIALU2625-25GEA 2480 CZK
SIALU2625-25G SIALU2625-100G SIALU2625-1KG
Kyselina močová, Sigma-Aldrich®
Kyselina močová
Vzorec: C₅H₄N₄O₃
Bod tání: 436 °C
Hustota: 1,89 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005712
CAS číslo: 69-93-2
EINECS: 200-720-7
Merck Index: 12,10014