Tisk…
Kyselina močová 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
171290250 171291000 171290010
ACRO171290250EA 2020 CZK
ACRO171290250 ACRO171291000 ACRO171290010
Kyselina močová 99+%
Kyselina močová
Vzorec: C₅H₄N₄O₃
Bod tání: >300 °C
Hustota: 1,89 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005712
CAS číslo: 69-93-2
EINECS: 200-720-7
Merck Index: 12,10014
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥99.0 % (ex N)
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.2 %