Tisk…
Kyselina močová ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A13346.14 A13346.22 A13346.36
A13346.14EA 1530 CZK
A13346.14 A13346.22 A13346.36
Kyselina močová ≥99%
Kyselina močová
Purity: 99% CAS No.: 69-93-2 Molecular Formula: C5H4N4O3 Formula Weight: 168.11 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 156158 Merck Reference: 14,9875 MDL No.: MFCD00005712
Vzorec: C₅H₄N₄O₃
Bod tání: >300 °C
Hustota: 1,89
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005712
CAS číslo: 69-93-2
EINECS: 200-720-7
Merck Index: 14,9875