Tisk…
2-(Dibutylamino)ethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: N,N-Dibutylethanolamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
550035-100ML 550035-500ML
SIAL550035-100MLEA 833 CZK
SIAL550035-100ML SIAL550035-500ML
2-(Dibutylamino)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(Dibutylamino)ethanol
Vzorec: C₁₀H₂₃NO
MW: 173.3
Bod varu: 224
Bod tání: –75 °C
Hustota: 0.8624 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00014033
CAS číslo: 102-81-8
EINECS: 203-057-1
UN: 2873
ADR: 6.1 III