Tisk…
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
138610250 138611000 138615000
ACRO138610250EA 2780 CZK
ACRO138610250 ACRO138611000 ACRO138615000
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone 99%
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone
Vzorec: C₈H₅F₃O₂S
Bod varu: 96…98 °C (8 mmHg)
Bod tání: 40…44 °C
Bod vzplanutí: 111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005445
CAS číslo: 326-91-0
EINECS: 206-316-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
GC ≥98.5 %