Tisk…
1-Iodoperfluorohexane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
262145-25G 262145-5G
SIAL262145-25GEA 2420 CZK
SIAL262145-25G SIAL262145-5G
1-Iodoperfluorohexane, Sigma-Aldrich®
1-Iodoperfluorohexane
Vzorec: C₆F₁₃I
Bod varu: 117 °C (1013 hPa)
Bod tání: –45 °C
Hustota: 2,0564 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001063
CAS číslo: 355-43-1
EINECS: 206-586-6