4-Acetylbenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Methyl p-cyanophenyl ketone, 4'-Cyanoacetophenone, 4-Acetylbenzenecarbonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
154393-25G
154393-5G
SIAL154393-25GEA
6550
CZK
SIAL154393-25G
SIAL154393-5G
4-Acetylbenzonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Acetylbenzonitrile
Vzorec:
C₉H₇NO Bod varu: 110…112 °C (1 mmHg) Bod tání: 57…58 °C |
MDL Number:
MFCD00001825 CAS číslo: 1443-80-7 EINECS: 215-885-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |