Tisk…
4-Acetylbenzonitrile 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
167580050 167580250 167581000
ACRO167580050EA 1520 CZK
ACRO167580050 ACRO167580250 ACRO167581000
4-Acetylbenzonitrile 98+%
4-Acetylbenzonitrile
Vzorec: C₉H₇NO
Bod varu: 110 - 112 °C (1 -rr)
Bod tání: 55…58 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001825
CAS číslo: 1443-80-7
EINECS: 215-885-0
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 58 °C
GC ≥98.0 %