Tisk…
3-Acetylbenzonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3'-Cyanoacetophenone, 3-Acetylbenzenecarbonitrile, Methyl m-cyanophenyl ketone
A10841.06 A10841.14
A10841.06EA 2090 CZK
A10841.06 A10841.14
3-Acetylbenzonitrile ≥97%
3-Acetylbenzonitrile
Purity: 97+% CAS No.: 6136-68-1 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 Melting Point: 97-101° Boiling Point: 120°/5mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001806
Vzorec: C₉H₇NO
Bod varu: 120 °C (5 mmHg)
Bod tání: 97…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001806
CAS číslo: 6136-68-1
EINECS: 228-110-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III