Tisk…
Chlorphenesin ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17386.14 A17386.22 A17386.36
A17386.14EA 1550 CZK
A17386.14 A17386.22 A17386.36
Chlorphenesin ≥99%
Chlorphenesin
Purity: 99% CAS No.: 104-29-0 Molecular Formula: C9H11ClO3 Formula Weight: 202.64 Melting Point: 78-82° MDL No.: MFCD00021990
Vzorec: C₉H₁₁ClO₃
Bod tání: 78…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021990
CAS číslo: 104-29-0
EINECS: 203-192-6