Tisk…
2-Bromo-3,5-dimethoxytoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
677736-1G 677736-5G
SIAL677736-1GEA 2950 CZK
SIAL677736-1G SIAL677736-5G
2-Bromo-3,5-dimethoxytoluene, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-3,5-dimethoxytoluene
Vzorec: C₉H₁₁BrO₂
MW: 231,09 g/mol
CAS číslo: 13321-73-8