Tisk…
Nuclear Fast Red 94%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
211980010 211980050
ACRO211980010EA 1370 CZK
ACRO211980010 ACRO211980050
Nuclear Fast Red 94%, pure
Nuclear Fast Red
Vzorec: C₁₄H₈NNaO₇S
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078493
CAS číslo: 6409-77-4
EINECS: 229-088-0
Merck Index: 13,06512
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark red to bordeaux Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥92 %