N,N,3,5-Tetramethylaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L09266.06
L09266.14
L09266.06EA
1300
CZK
L09266.06
L09266.14
N,N,3,5-Tetramethylaniline ≥98%
N,N,3,5-Tetramethylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 4913-13-7
Molecular Formula: C10H15N
Formula Weight: 149.24
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5440
Odour: Recognizable
Boiling Point: 226-228°
Beilstein Reference: 1933736
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00008307
Vzorec:
C₁₀H₁₅N Bod varu: 226…228 °C Hustota: 0,913 Bod vzplanutí: 90 °C (194 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008307 CAS číslo: 4913-13-7 EINECS: 225-539-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |