Tisk…
Sudan orange G, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Solvent Orange 1, 4-(Phenylazo)resorcinol
190170050 190170250 190170010 190171000
ACRO190170050EA 846 CZK
ACRO190170050 ACRO190170250 ACRO190170010 ACRO190171000
Sudan orange G, pure
Sudan orange G
Vzorec: C₁₂H₁₀N₂O₂
Bod varu: 371 °C (1013 hPa)
Bod tání: 143…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002275
CAS číslo: 2051-85-6
EINECS: 218-131-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange-red Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies