1,2-Diethoxyethan ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Diethyl glycol, Ethylene glycol diethyl ether
L14283.AE
L14283.AP
L14283.AEEA
1350
CZK
L14283.AE
L14283.AP
1,2-Diethoxyethan ≥98%
1,2-Diethoxyethane
Purity: 98%
CAS No.: 629-14-1
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 19°(66°F)
Refractive Index: 1.3920
Melting Point: -74°
Boiling Point: 120-121°
Beilstein Reference: 1732917
UN No.: 1153
MDL No.: MFCD00009253
Vzorec:
C₆H₁₄O₂ MW: 118.18 Bod varu: 120…121 °C Bod tání: –74 °C Hustota: 0.842 Bod vzplanutí: 19 °C (66 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009253 CAS číslo: 629-14-1 EINECS: 211-076-1 UN: 1153 ADR: 3 II |