Tisk…
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
444014-10G 444014-5G
SIAL444014-10GEA 6500 CZK
SIAL444014-10G SIAL444014-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol, Sigma-Aldrich®
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol
Vzorec: C₄H₄F₆O
Bod varu: 60,5…61.5 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,484 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00039259
CAS číslo: 1515-14-6
EINECS: 216-155-4