Tisk…
Guaifenesin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
G5627-500G G5627-25G
SIALG5627-500GEA 6190 CZK
SIALG5627-500G SIALG5627-25G
Guaifenesin, Sigma-Aldrich®
Guaifenesin
Vzorec: C₁₀H₁₄O₄
MDL Number: MFCD00016873
CAS číslo: 93-14-1
EINECS: 202-222-5