Tisk…
L-Phenylalaninol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (S)-(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-(-)-Phenylalaninol, (S)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol, L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, L(-)-Phenylalaninol, H-Phenylalaninol, L(-)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol, (S)-(-)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol
183870010 183870050 183870250
ACRO183870010EA 1120 CZK
ACRO183870010 ACRO183870050 ACRO183870250
L-Phenylalaninol 98%
L-Phenylalaninol
Vzorec: C₉H₁₃NO
Bod varu: 278 °C (1013 hPa)
Bod tání: 90…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004732
CAS číslo: 3182-95-4
EINECS: 221-674-4
UN: 3259
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
Specific optical rotation -21° to -25° (22 °C, 589 nm) (c=1.2, 1 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %