Tisk…
L-Phenylalaninol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A11586.03 A11586.06 A11586.14
A11586.03EA 906 CZK
A11586.03 A11586.06 A11586.14
L-Phenylalaninol ≥98%
L-Phenylalaninol
Purity: 98% CAS No.: 3182-95-4 Molecular Formula: C9H13NO Formula Weight: 151.21 Melting Point: 89-94° Beilstein Reference: 2208238 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00004732
Vzorec: C₉H₁₃NO
Bod varu: 278 °C (1013 hPa)
Bod tání: 89…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004732
CAS číslo: 3182-95-4
EINECS: 221-674-4
UN: 3259
ADR: 8,III