Tisk…
Isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid 99, BioChemica®
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: IPTG
A1008.0005 A1008.0025 A1008.0050 A1008.0100
A1008.0005EA 4490 CZK
A1008.0005 A1008.0025 A1008.0050 A1008.0100
Isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid 99, BioChemica®
Isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid
Assay (HPLC): min. 99 %
α20°C/D; 1 %, H2O: -28.5° - -34.5°
pH (5 %; H2O): 5.0 - 7.0
Dioxane: max. 0.0001 %
Water (K.F.): max. 1.0 %
Vzorec: C₉H₁₈O₅S
MW: 238.31
Bod varu: 402
Bod tání: 109.5…110.5 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00063273
CAS číslo: 367-93-1
EINECS: 206-703-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (HPLC) min. 99 %
α20°C/D; 1 %, H2O -28.5° - -34.5°
pH (5 %; H2O) 5.0 - 7.0
Dioxane max. 0.0001 %
Water (K.F.) max. 1.0 %