Isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid
Dodavatel: Biotium
10021
10021-1
10021-2
10021.EA
1640
CZK
10021.
10021-1
10021-2
Isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid
Isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid
Vzorec:
C₉H₁₈O₅S Bod varu: 402 °C (1013 hPa) Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00063273 CAS číslo: 367-93-1 EINECS: 206-703-0 |