Tisk…
Isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid Molecular_Biology dioxane_free
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: IPTG
A4773.0005 A4773.0025
A4773.0005EA 5690 CZK
A4773.0005 A4773.0025
Isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid Molecular_Biology dioxane_free
Isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid
DNases/RNases/Proteases: not detectable
Assay (HPLC): min. 99 %
α20°C/D; 1 %, H2O: -28.5° - -34.5°
Dioxane: not detectable
Water (K.F.): max. 1.0 %
Vzorec: C₉H₁₈O₅S
MW: 238.31
Bod varu: 402
Bod tání: 109.5…110.5 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00063273
CAS číslo: 367-93-1
EINECS: 206-703-0