Tisk…
Isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid 99% for biochemistry dioxane-free
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: IPTG
302790010 302790100 302790250
ACRO302790010EA 2950 CZK
ACRO302790010 ACRO302790100 ACRO302790250
Isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid 99% for biochemistry dioxane-free
Isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid
Vzorec: C₉H₁₈O₅S
MW: 238.31
Bod varu: 402
Bod tání: 105 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00063273
CAS číslo: 367-93-1
EINECS: 206-703-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear colorless
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -29° to -33° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
Dioxane ≤0.1 % (GC)