Tisk…
Dimethylsulfoxid-D6 Isotope_(99.8% D) + 0,03% TMS NMR
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
84113.0007EA 2050 CZK
84113.0007 84113.0100 84113.0025 84113.0011
Dimethylsulfoxid-D6 Isotope_(99.8% D) + 0,03% TMS NMR
Dimethylsulfoxid-D6
Vzorec: D₃CS(O)CD₃
MW: 84.09
Bod varu: 189
Bod tání: 20.2 °C
Hustota: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002090
CAS číslo: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0