Kyselina hipurová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20649.0100
8.20649.0500
8.20649.0100EA
1490
CZK
8.20649.0100
8.20649.0500
Kyselina hipurová, Sigma-Aldrich®
Kyselina hipurová
Vzorec:
C₆H₅C(O)NHCH₂COOH Bod varu: 399 °C (1013 hPa) Bod tání: 271 °C Hustota: 1,308 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002692 CAS číslo: 495-69-2 EINECS: 207-806-3 Merck Index: 13,04735 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 3.26 g/l (20 °C) |
Melting Point | 188 - 190 °C |
Molar Mass | 179.17 g/mol |
Bulk Density | 630 kg/m3 |
pH | 2.5 - 3.5 (10 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |