Tisk…
Kyselina hipurová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
112003-100G 112003-500G 112003-5G
SIAL112003-100GEA 2060 CZK
SIAL112003-100G SIAL112003-500G SIAL112003-5G
Kyselina hipurová, Sigma-Aldrich®
Kyselina hipurová
Vzorec: C₆H₅C(O)NHCH₂COOH
Bod varu: 399 °C (1013 hPa)
Bod tání: 271 °C
Hustota: 1,308 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002692
CAS číslo: 495-69-2
EINECS: 207-806-3
Merck Index: 13,04735