Kyselina hipurová ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Benzoyl amidoacetic acid, Benzoylaminoacetic acid, Bz-Gly-OH, Benzoyl glycocoll, 2-Benzamidoacetic acid, N-Benzoylglycine
A12690.0B
A12690.22
A12690.36
A12690.0BEA
5840
CZK
A12690.0B
A12690.22
A12690.36
Kyselina hipurová ≥98%
Kyselina hipurová
Purity: 98%
CAS No.: 495-69-2
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
Melting Point: 188-191°
Beilstein Reference: 1073987
Merck Reference: 14,4716
MDL No.: MFCD00002692
Vzorec:
C₆H₅C(O)NHCH₂COOH Bod varu: 399 °C (1013 hPa) Bod tání: 188…191 °C Hustota: 1,371 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002692 CAS číslo: 495-69-2 EINECS: 207-806-3 Merck Index: 14,4716 |