Tisk…
4-Aminohipurová kyselina, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: p-Aminohippuric acid, 4-Aminohippuric Acid, 2-(4-Aminobenzamido)acetic acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
M-Clarity™ quality level = MQ200
A1422-100G A1422-10G A1422-25G
SIALA1422-100GEA 21380 CZK
SIALA1422-100G SIALA1422-10G SIALA1422-25G
4-Aminohipurová kyselina, Sigma-Aldrich®
4-Aminohipurová kyselina
Vzorec: H₂NC₆H₄C(O)NHCH₂COOH
Bod varu: 441 °C (1013 hPa)
Bod tání: 199…202 °C
Hustota: 1,402 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007890
CAS číslo: 61-78-9
EINECS: 200-518-9
Merck Index: 13,00441