Tisk…
4-Aminohipurová kyselina 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
153800250 153801000 153800100 153805000
ACRO153800250EA 3760 CZK
ACRO153800250 ACRO153801000 ACRO153800100 ACRO153805000
4-Aminohipurová kyselina 99%
4-Aminohipurová kyselina
Vzorec: H₂NC₆H₄C(O)NHCH₂COOH
Bod varu: 441 °C (1013 hPa)
Bod tání: 198…202 °C
Hustota: 1,402 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007890
CAS číslo: 61-78-9
EINECS: 200-518-9
Merck Index: 13,00441
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 204 °C (Dec)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Ethanol ≤0.5 %