Tisk…
Pivalaldehyde (trimethylacetaldehyde) 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15013.06 A15013.14 A15013.22
A15013.06EA 1920 CZK
A15013.06 A15013.14 A15013.22
Pivalaldehyde (trimethylacetaldehyde) 95%
Pivalaldehyde (trimethylacetaldehyde)
Vzorec: C₅H₁₀O
Bod varu: 74…76 °C
Bod tání: 6 °C
Hustota: 0,775
Bod vzplanutí: –15 °C (5 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006962
CAS číslo: 630-19-3
EINECS: 211-134-6
UN: 1989
ADR: 3,III