Tisk…
Pentaerythritol tetrakis [3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Tetrakis[methylene-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate]methane, Antioxidant 1010, 2,2-Bis(((3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl)oxy)methyl)propane-1,3-diyl bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate)
474561000 474562500
474561000.EA 997 CZK
474561000. 474562500.
Pentaerythritol tetrakis [3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] 95%
Pentaerythritol tetrakis [3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate]
Vzorec: C₇₃H₁₀₈O₁₂
MW: 1177.66 g/mol
Bod varu: 1006°C (760mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059345
CAS číslo: 6683-19-8
EINECS: 229-722-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %