Tisk…
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
474530050 474530250
474530050.EA 4890 CZK
474530050. 474530250.
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol 95%
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol
Vzorec: C₁₈H₃₄O
Bod varu: 374°C (760mmHg)
Bod vzplanutí: 124°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00056667
CAS číslo: 506-43-4
EINECS: 208-038-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %