Lenvatinib mesylate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
4-(3-Chloro-4-(3-cyclopropylureido)phenoxy)-7-methoxyquinoline-6-carboxamide methanesulphonate
474520010
474522500
474520010.EA
14340
CZK
474520010.
474522500.
Lenvatinib mesylate 98%
Lenvatinib mesylate
Vzorec:
C₂₂H₂₃ClN₄O₇S Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD18633219 CAS číslo: 857890-39-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | white to beige powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |