2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(azanediyl))bis(2-(2-hydroxyphenyl)acetic acid) 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
474500010
474500050
474500010.EA
8130
CZK
474500010.
474500050.
2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(azanediyl))bis(2-(2-hydroxyphenyl)acetic acid) 90%
2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(azanediyl))bis(2-(2-hydroxyphenyl)acetic acid)
Vzorec:
C₁₈H₂₀N₂O₆ MW: 360.36 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00004247 CAS číslo: 1170-02-1 EINECS: 214-625-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | white to light brown crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | ≥88 % |