Tisk…

Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

474480010 474480050
474480010.EA 1550 CZK
474480010. 474480050.
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid 98%
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₀N₂O₄
Bod varu: 541°C (760mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00496621
CAS číslo: 586-91-4
EINECS: 209-589-0

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance light yellow to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR